Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger UVSafe™ de 15 ml avec bouchons à insérer
Click to view available options
Conditionnement:
25 tubes / rack à faible teneur en fibres résiduelles / 2 rack / boîte /10 boîtes / carton
500 tubes / sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons / boîte
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à insérer fixés
- Bloque 100 % de la lumière UVA, UVB et UVC, mais laisse passer la lumière visible
- Graduations imprimées en blanc
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Tubes autoclavables
- Capacité : 15 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa |
| Matériau du bouchon | Polyethylene |
| Couleur de bouchon | Purple |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Nb par paquet | 50 |
| Conditionnement | 50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte |
| Afficher plus |