Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
Le distributeur DISPENSMAN™ est un distributeur pour flacon visant à assurer une distribution pratique, sûre et précise des solutions et des solvants couramment utilisés dans les laboratoires.
Marque: Gilson F110104
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Précis: Distribution rapide et facile avec un réglage précis du volume.
- Pas de perte de liquide: Avant la première utilisation, purgez l’air en position RECYCLE pour garder le liquide à l’intérieur de la bouteille et éviter toute perte de liquide.
- Sûr: Votre paillasse et vos instruments sont protégés grâce au système anti-goutte et au retour du liquide dans la bouteille après utilisation.
- Adaptable
- Differents aptateurs de flacons disponibles
Spécification
±0.15, ≤0.025 | |
Bottletop Dispenser | |
ISO 8655-5 | |
2.2 g/cm³ | |
Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass | |
None | |
Bottled Liquids | |
0.5 mL | |
Dispensman | |
1 | |
Bar with Nozzle | |
<59°F and >104°F | |
500 mm²/s max | |
1 Year | |
20 cm |
90° | |
Autoclavable | |
White, Blue | |
1 | |
25 mL | |
Dispensing bottled liquids | |
Dispenser | |
600 mbar | |
Straight | |
Yes | |
Non stérile | |
<15°C and >40°C | |
0.85 oz. | |
8 in | |
1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser > DISPENSMAN 25 mL, 2.5-25 mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu