Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches de déminéralisation Thermo Scientific™ pour les systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ de premier choix, en fonction de vos applications.
Marque:  Thermo Scientific™ D50273
Code produit. 14871651
  • 182.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de cartouches pour déminéralisateur Thermo Scientific™ selon les applications dont vous avez besoin. Ces cartouches sont destinées à une utilisation avec les systèmes de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ ou Nanopure™, comme indiqué.
  • Gamme de cartouches complètes ou demi-cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de déionisation ultra-pure, colorée, lit mixte, avec 2 raccords à connexion rapide
Ultrapure
Cartouche pour déioniseur
À lits mélangés
Nanopure
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cartouches pour déminéralisateur >