Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules 100 % graphite pour instruments Thermo Scientific
Obtenez des raccordements fiables pour vos instruments GC Thermo Scientific™ grâce à ces ferrules 100 % graphite Thermo Scientific™ pour instruments Thermo Scientific.
Marque:  Thermo Scientific™ 290GA107
Code produit. 10409624
  • 45.58€ / 10 pièces
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Assurez des performances optimales de votre instrument GC Thermo Scientific™ à l’aide des ferrules Thermo Scientific™. Elles sont disponibles dans trois matériaux différents et dans différentes dimensions, afin de s’adapter à un large éventail d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies en blisters individuels, exempts de contaminants.
Caractéristiques
  • Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
  • Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne remplie
1/4 po
Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS
1/4 po de dia. ext. ; Agilent 5890, 6890, 6850
6,35 mm
Graphite 100 %
Nom du produit
Thermo Scientific™ Ferrules 100 % graphite pour instruments Thermo Scientific > 1/4 po de dia. ext. ; droit ; pour Agilent 5890, 6890, 6850