Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à col à vis, filetage 13-425
À utiliser avec les flacons à visser.
Marque:  Fisherbrand™ 40 09 0146
245.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11826912
  • 309.92€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 0,3 ml
  • Micro-insert
  • 40 x 6 mm
  • Transparents
  • En verre
  • 1Classe hydrolytique 
  • supérieur de 15 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Micro insert
6 mm
0,5 ml
< 9 μl
40 mm
Transparents
En verre
Micro échantillonnage
Fond conique
10 x 100
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
    Jours
    59
    Heures
    13
    Minutes
    44
    Secondes
    2
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    13
    Minutes
    44
    Secondes
    2
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
  • Fisherbrand
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24163
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    13
    Minutes
    44
    Secondes
    2
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à col à vis, filetage 13-425 > Volume conique de ,0,5 ml, <9 μl de volume résiduel, hauteur de ,40 mm de hauteur