Learn More
Fisherbrand™ Joint serti de 13 mm, argent, trou central, septum assemblé
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 13 03 1381
191.39 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
PTFE/butyle | |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |
Gris, Rouge | |
Aluminium | |
100 | |
À sertir |