Inorganic Hafnium Compounds
Hydrazine monohydratée, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7803-57-8 Formule moléculaire: H6N2O Poids moléculaire (g/mol): 50.06 Numéro MDL: MFCD00149931 Clé InChI: IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ccris 7739, unii-kyd297831p, hydrazinemonohydrate, idrazina idrata italian, hydrazine, hydrate, hydrazine, monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazinium hydroxide, hydrazine monohydrate, hydrazine hydrate CID PubChem: 24654 ChEBI: CHEBI:35511 SMILES: O.NN
Hydrazine hydrate, 99+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
CAS: 7803-57-8 Formule moléculaire: H6N2O Poids moléculaire (g/mol): 50.06 Numéro MDL: MFCD00149931 Clé InChI: IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ccris 7739, unii-kyd297831p, hydrazinemonohydrate, idrazina idrata italian, hydrazine, hydrate, hydrazine, monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazinium hydroxide, hydrazine monohydrate, hydrazine hydrate CID PubChem: 24654 ChEBI: CHEBI:35511 Nom IUPAC: hydrazine ; hydrate SMILES: O.NN
Hydrazine monohydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7803-57-8 Formule moléculaire: H6N2O Poids moléculaire (g/mol): 50.06 Numéro MDL: MFCD00149931 Clé InChI: IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ccris 7739, unii-kyd297831p, hydrazinemonohydrate, idrazina idrata italian, hydrazine, hydrate, hydrazine, monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazinium hydroxide, hydrazine monohydrate, hydrazine hydrate CID PubChem: 24654 ChEBI: CHEBI:35511 SMILES: O.NN
Oxyde d’hafnium(IV), 99,95 %, (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr généralement <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14456-34-9 Formule moléculaire: Cl2H16HfO9 Poids moléculaire (g/mol): 409.51 Numéro MDL: MFCD00150417 Clé InChI: FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L Synonyme: hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr CID PubChem: 131675691 Nom IUPAC: hafnium ; dichlorure ; non-hydrate SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Oxyde d’hafnium(IV), 99,95 %, (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr généralement <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Oxyde d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Borure d’hafnium, 99,5 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <2 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12007-23-7 Formule moléculaire: B2Hf Numéro MDL: MFCD00016125
Hydrate d’hydrazine, 99+ %, certifié AR pour l‘analyse, Fisher Chemical
CAS: 7803-57-8 Formule moléculaire: H6N2O Poids moléculaire (g/mol): 50.06 Numéro MDL: MFCD00149931 Clé InChI: IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ccris 7739, unii-kyd297831p, hydrazinemonohydrate, idrazina idrata italian, hydrazine, hydrate, hydrazine, monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazinium hydroxide, hydrazine monohydrate, hydrazine hydrate CID PubChem: 24654 ChEBI: CHEBI:35511 Nom IUPAC: hydrazine ; hydrate SMILES: O.NN
Monochlorhydrate d’hydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2644-70-4 Formule moléculaire: H4N2·HCl Poids moléculaire (g/mol): 68.51 Numéro MDL: MFCD00044368 Clé InChI: BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: pubchem17422, nh2nh2hcl, hydrazine mono hcl, hydrazine,hydrochloride, hydrazine.hydrochloride, diamine hydrochloride, hydrazine,chloride, hydrazine, monohydrochloride, hydrazine monohydrochloride, hydrazine hydrochloride CID PubChem: 115031 Nom IUPAC: hydrazine ; chlorhydrate SMILES: NN.Cl
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13499-05-3 Formule moléculaire: Cl4Hf Poids moléculaire (g/mol): 320.29 Numéro MDL: MFCD00011034 Clé InChI: PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J Synonyme: hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hfcl4, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hafnium iv chloride, hafnium tetrachloride CID PubChem: 37715 Nom IUPAC: Tétrachlorohafnium SMILES: Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Carbure d’hafnium, poudre grise, 99,5 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12069-85-1 Formule moléculaire: CHf Poids moléculaire (g/mol): 190.50 Numéro MDL: MFCD00016126 Clé InChI: NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: methanidylidynehafniumylium SMILES: [C-]#[Hf+]
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13499-05-3 Formule moléculaire: Cl4Hf Poids moléculaire (g/mol): 320.29 Numéro MDL: MFCD00011034 Clé InChI: PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J Synonyme: hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hfcl4, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hafnium iv chloride, hafnium tetrachloride CID PubChem: 37715 Nom IUPAC: Tétrachlorohafnium SMILES: Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13709-52-9 Formule moléculaire: HfF4 Numéro MDL: MFCD00016127
Oxyde d’hafnium(IV), 99,99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Sulfate d0Æhafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <1 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15823-43-5 Formule moléculaire: HfO4S Poids moléculaire (g/mol): 274.55 Numéro MDL: MFCD00168081 Clé InChI: KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L Synonyme: hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate tetrahydrate, hafnium 4+ disulfate, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, acmc-20aksa, hafnium sulfate CID PubChem: 13094115 Nom IUPAC: hafnium(4+) ; disulfate SMILES: [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Dichlorhydrate d’hydrazine, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5341-61-7 Formule moléculaire: ClH5N2 Poids moléculaire (g/mol): 68.50 Numéro MDL: MFCD00064543 Clé InChI: BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: hydrazine hcl, hydrazinedihydrochloride, hydrazine, hydrochloride 1:2, km8dd9j0c8, hydrazinium monochloride, diamine dihydrochloride, ccris 5479, unii-km8dd9j0c8, hydrazine, dihydrochloride, hydrazine dihydrochloride CID PubChem: 17548 Nom IUPAC: hydrazine ; dichlorohydrate SMILES: [H+].[Cl-].NN
Tellurure d’hafnium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 39082-23-0 Formule moléculaire: HfTe2 Poids moléculaire (g/mol): 433.69 Numéro MDL: MFCD00049947 Clé InChI: BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ditellanylidenehafnium, hafnium telluride CID PubChem: 90471877 Nom IUPAC: bis(tellanylidène)hafnium SMILES: [Te]=[Hf]=[Te]
Dichlorhydrate d’hydrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5341-61-7 Formule moléculaire: ClH5N2 Poids moléculaire (g/mol): 68.50 Numéro MDL: MFCD00064543 Clé InChI: BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: hydrazine hcl, hydrazinedihydrochloride, hydrazine, hydrochloride 1:2, km8dd9j0c8, hydrazinium monochloride, diamine dihydrochloride, ccris 5479, unii-km8dd9j0c8, hydrazine, dihydrochloride, hydrazine dihydrochloride CID PubChem: 17548 Nom IUPAC: hydrazine ; dichlorohydrate SMILES: [H+].[Cl-].NN
Chlorure d’hafnium(IV), 99 %, mailles -80, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13499-05-3 Formule moléculaire: HfCl4 Poids moléculaire (g/mol): 320.29 Numéro MDL: MFCD00011034 Clé InChI: PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J Synonyme: hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hfcl4, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hafnium iv chloride, hafnium tetrachloride CID PubChem: 37715 Nom IUPAC: Tétrachlorohafnium SMILES: Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Oxyde d’hafnium(IV), 99 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Oxyde d’hafnium(IV), tech., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Oxyde d’hafnium(IV), qualité spectrographique, 99,9 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr généralement < 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12055-23-1 Formule moléculaire: HfO2 Poids moléculaire (g/mol): 210.49 Numéro MDL: MFCD00003565 Clé InChI: WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: Dioxidandiide de hafnium(4+) SMILES: [O--].[O--].[Hf+4]
Siliciure d’hafnium, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12401-56-8 Formule moléculaire: HfSi2 Poids moléculaire (g/mol): 234.66 Numéro MDL: MFCD00167026 Clé InChI: TWRSDLOICOIGRH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: hafnium silicide CID PubChem: 11230071 Nom IUPAC: hafnium ; silicium SMILES: [Si].[Si].[Hf]
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
CAS: 14456-34-9 Formule moléculaire: Cl2H16HfO9 Poids moléculaire (g/mol): 409.51 Numéro MDL: MFCD00150417 Clé InChI: FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L Synonyme: hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr CID PubChem: 131675691 Nom IUPAC: hafnium ; dichlorure ; non-hydrate SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O