Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 5400°C |
Nom chimique ou matériau | Hafnium(IV) oxide |
Point de fusion | 2810°C |
Note relative au nom | 98% |
CAS | 12055-23-1 |
Quantité | 1 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min |
Formule moléculaire | HfO2 |
Formule linéaire | HfO2 |
Numéro MDL | MFCD00003565 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0309728 | Certificat d’analyse | 16/01/2024 | 192030010 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hafnium(IV) oxide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde d’hafnium(IV), 98 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu