Learn More
Hydrazine monohydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
50.00€ - 407.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7803-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 50.06 |
Numéro MDL | MFCD00149931 |
Clé InChI | IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrate d’hydrazine, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 |
CID PubChem | 24654 |
ChEBI | CHEBI:35511 |
SMILES | O.NN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016651.22 |
100 g |
50.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016651.36 |
500 g |
128.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016651.A3 |
2 kg |
241.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
016651.57 |
4 x 500 g |
407.00€
2000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7803-57-8 | |
50.06 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
24654 | |
O.NN |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
hydrate d’hydrazine, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
CHEBI:35511 |
Spécification
120°C to 121°C | |
-52°C | |
Incolore | |
>99% | |
H2NNH2·H2O | |
2030 | |
14,4771 | |
Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water. | |
O.NN | |
50.06 | |
CHEBI:35511 | |
≥99% | |
1.027 |
Hydrazine Monohydrate | |
7803-57-8 | |
Liquide incolore | |
H6N2O | |
MFCD00149931 | |
75° (167°F) | |
hydrate d’hydrazine, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739 | |
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N | |
hydrate d’hydrazine | |
24654 | |
50.06 (32.05 Anhydrous) | |
1.431 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H310-H330-H350-H314-H318-H227-H317
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311-H314-H317-H330-H335-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLUTION AQUEUSE D’HYDRAZINE
missing translation for 'einecsNumber' : 206-114-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MV4590000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche