Learn More
Dichlorhydrate d’hydrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.80€ - 471.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5341-61-7 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH5N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.50 |
Numéro MDL | MFCD00064543 |
Clé InChI | BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl |
CID PubChem | 17548 |
Nom IUPAC | hydrazine ; dichlorohydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].NN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10371301
|
Thermo Scientific Acros
411761000 |
100 g | Flacon en verre |
43.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10762592
|
Thermo Scientific Acros
411765000 |
500 g | Flacon en verre |
138.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697564
|
Thermo Scientific Acros
411760025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
471.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
5341-61-7 | |
68.50 | |
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N | |
17548 | |
[H+].[Cl-].NN |
ClH5N2 | |
MFCD00064543 | |
hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl | |
hydrazine ; dichlorohydrate |
Spécification
Hydrazine dihydrochloride | |
99% | |
Blanc | |
98.5% min. (Argentometry) | |
NH2NH2·2HCl | |
15, 4809 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[H+].[Cl-].NN | |
68.50 | |
104.97 | |
Authentique |
198.0°C | |
5341-61-7 | |
Poudre ou morceaux | |
ClH5N2 | |
MFCD00064543 | |
hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl | |
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N | |
hydrazine ; dichlorohydrate | |
17548 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Peut provoquer le cancer.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-283-2
missing translation for 'rtecsNumber' : MV2298000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only