Learn More
Oxyde d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
25.90€ - 270.00€
Identifiants chimiques
CAS 12055-23-1
Formule moléculaire HfO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.49
Numéro MDL MFCD00003565
Clé InChI WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Dioxidandiide de hafnium(4+)
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036204.04
2 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11323248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036204.09
10 g
89.50€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11313248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
036204.18
50 g
270.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Hafnium(IV) oxide is an intermediate. Hafnia is used in optical coatings, and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors and in advanced metal-oxide-semiconductor devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12055-23-1
210.49
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[Hf+4]
HfO2
MFCD00003565
Dioxidandiide de hafnium(4+)
Spécification
Hafnium(IV) oxide
12055-23-1
(à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 0,5 %
MFCD00003565
Insoluble in water.
[O--].[O--].[Hf+4]
210.49
99.9%
9.68 g/mL
2774°C
Grumeau fritté
HfO2
14,4588
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
Dioxidandiide de hafnium(4+)
210.49
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-013-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures