Learn More
Chlorure d’hafnium(IV), poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 523.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13499-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl4Hf |
Poids moléculaire (g/mol) | 320.29 |
Numéro MDL | MFCD00011034 |
Clé InChI | PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basisAfficher plus |
CID PubChem | 37715 |
Nom IUPAC | Tétrachlorohafnium |
SMILES | Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011834.88 |
2.5 g |
43.92€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495985
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011834.14 |
25 g |
71.05€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11341888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011834.22 |
100 g |
222.11€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011834.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13499-05-3 | |
320.29 | |
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J | |
37715 | |
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Hf | |
MFCD00011034 | |
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basisAfficher plus | |
Tétrachlorohafnium |
Spécification
Hafnium(IV) chloride | |
13499-05-3 | |
Poudre | |
Cl4Hf | |
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis | |
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrachlorohafnium | |
37715 | |
Irritating |
320° (sublimation) | |
Blanc | |
>98% (Metals basis excluding Zr) | |
MFCD00011034 | |
Soluble in water,methanol and acetone. | |
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl | |
320.29 | |
320.3 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-826-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote