Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11390969
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11390969
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11390969
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010705.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14456-34-9
Formule moléculaire Cl2H16HfO9
Poids moléculaire (g/mol) 409.51
Numéro MDL MFCD00150417
Clé InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
CID PubChem 131675691
Nom IUPAC hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium dichloride oxide octahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %
Formule linéaire HfCl2O·8H2O
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 409.52 (265.40 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic™
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.2 g/mL
Nom du produit
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™ >