Learn More
Tellurure d’hafnium, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
116.00€ - 601.00€
Chemical Identifiers
CAS | 39082-23-0 |
---|---|
Formule moléculaire | HfTe2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 433.69 |
Numéro MDL | MFCD00049947 |
Clé InChI | BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hafnium telluride, ditellanylidenehafnium |
CID PubChem | 90471877 |
Nom IUPAC | bis(tellanylidène)hafnium |
SMILES | [Te]=[Hf]=[Te] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11373618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039223.03 |
1 g |
116.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039223.06 |
5 g |
601.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
39082-23-0 | |
433.69 | |
BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N | |
90471877 | |
[Te]=[Hf]=[Te] |
HfTe2 | |
MFCD00049947 | |
hafnium telluride, ditellanylidenehafnium | |
bis(tellanylidène)hafnium |
Specifications
Hafnium telluride | |
Poudre | |
HfTe2 | |
hafnium telluride, ditellanylidenehafnium | |
[Te]=[Hf]=[Te] | |
433.69 | |
433.69 |
39082-23-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049947 | |
BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N | |
bis(tellanylidène)hafnium | |
90471877 | |
99.5% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H301-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 254-280-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only