Colonnes GC
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-624 et TG-624SilMS
Optimisez l’analyse des matières organiques volatiles grâce à cette colonne GC à faible bleeding et à polarité moyenne dotée d’une grande stabilité thermique.
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-5MS
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
SGE Analytical Science™ Colonne capillaire BPX70 GC
Utilisez ces colonnes pour une variété d’applications. Les colonnes capillaires BPX70 GC SGE Analytical Science™ sont idéales pour les esters méthyliques d’acides gras, les glucides, les produits pharmaceutiques et les applications GC/MS
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires GC OPTIMA™ 624
Recommandée pour les analyses environnementales. Les colonnes capillaires GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 sont des colonnes de phase polaire moyenne à haute performance de 6 % de cyanopropyl-phényle et 94 % de diméthylpolysiloxane à utiliser en chromatographie en phase gazeuse. Disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et épaisseurs de film.
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. Choisissez cette colonne GC apolaire pour bénéficier d’un rapport signal-bruit, d’une sensibilité et d’une intégrité MS optimum.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de cette colonne.
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse de routine Les colonnes capillaires GC BP1 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase apolaire industrielles normalisées.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-POLAR
Redéfinissez vos attentes en matière de colonnes GC à polarité élevée grâce aux colonnes Thermo Scientific TraceGold TG-POLAR.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP
Garde un bleeding faible, même à des températures élevées. Choisissez ces colonnes pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FAME
Pour la séparation des isomères cis / trans et FAME à divers degrés d’insaturation, choisissez cette colonne à bleeding faible et à haute polarité, optimisée pour l’analyse FAME.
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-Wax
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires LIPODEX™ E pour GC
Permet d’analyser de nombreux composés sans dérivatisation. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ LIPODEX™ E pour GC sont des phases avec huit unités de glucose γ-cyclodextrine pour la séparation énantiomère en chromatographie en phase gazeuse. Cette phase lipophile avec des ligants non polaires longs est une phase chimiquement non liée.
Restek™ Innovative Integra-Guard™ Rtx™-1301 Columns
Incorporate both guard column and analytical column in a continuous length of tubing
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm
Conçue pour la séparation des composants en fonction des points d’ébullition. La colonne capillaire GC 1 Macherey-Nagel™ OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm est une colonne de phase apolaire avec 100 % de diméthylpolysiloxane à utiliser pour la chromatographie en phase gazeuse. Disponibles dans une gamme de longueurs et d’épaisseurs de film.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5
Choisissez ces excellentes colonnes de départ pour le développement de méthodes, capables d’exécuter les séparations les plus demandées.
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Trajan™ Colonnes capillaires BP624 GC
Colonnes capillaires GC BP624 SGE - Phase polaire conçue pour l’analyse des matières organiques volatiles EPA
SGE™ Colonnes capillaires GC : Cyanopropyle polysilphénylène siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
Trajan™ Colonnes SolGel WAX
Polyéthylène glycol (PEG) dans une matrice Sol-Gel. Phase WAX polaire robuste à haute température
Restek™ RTX™-5 Amine Capillary Columns
Tubing surface is chemically altered to eliminate tailing of basic compounds
Fisherbrand™ Maxi-tubes capillaires
Accessoire pour unité de gel pour électrophorèse maxi-tube Vertical OmniPAGE
Trajan™ Colonne capillaire BPX35 GC
Contient 35 % de phényl polysilphénylène-siloxane. La colonne capillaire GC BPX35 Trajan Scientific and Medical™ est une phase MS Premium de purge faible conçue pour l’analyse des traces d’herbicides et d’aromatiques.