Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC : Cyanopropyle polysilphénylène siloxane
Gamme de colonnes offrant un haut niveau de robustesse, de reproductibilité et de performance
444.00€ - 1405.00€
Spécification
Phase stationnaire | 70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane |
---|---|
Température max. | 260°C |
Plage de températures | 50°C à 250°C |
Matériau de remplissage | BPX70 |
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12614955
|
SGE™
054600 |
0,1 mm | 0,2 μm | 10 m | 0,2 μm |
444.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10310611
|
SGE™
054603 |
0,22 mm | 0,25 μm | 50 m | 0,25 μm |
1360.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10461201
|
SGE™
054612 |
0,22 mm | 0,25 μm | 30 m | 0,25 μm |
790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10451041
|
SGE™
054620 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m | 0,5 μm |
930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10422191
|
SGE™
054602 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m | 0,25 μm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10451201
|
SGE™
054607 |
0,32 mm | 0,25 μm | 50 m | 0,25 μm |
1385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10731032
|
SGE™
054613 |
0,22 mm | 0,25 μm | 60 m | 0,25 μm |
1405.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Gamme de colonnes présentant des niveaux élevés de robustesse, de reproductibilité et de performance
- Faible purge ; forte inertie pour les analyses les plus exigeantes
- Haute tolérance aux échantillons et conditions défavorables
- Fabriquées selon des spécifications précises garantissant la reproductibilité de colonne à colonne
- forte BPX-70 (70 % cyanopropyl polysilphénylène-siloxane)—colonne MS-premium de purge faible avec une polarité conçue pour l’analyse des esters méthyliques d’acide gras (FAME)
Spécification
70 % cyanopropyl polysilphénylène siloxane | |
50°C à 250°C | |
Polaire |
260°C | |
BPX70 |