Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm
Conçue pour la séparation des composants en fonction des points d’ébullition. La colonne capillaire GC 1 Macherey-Nagel™ OPTIMA™, D.E. de 0,8 mm est une colonne de phase apolaire avec 100 % de diméthylpolysiloxane à utiliser pour la chromatographie en phase gazeuse. Disponibles dans une gamme de longueurs et d’épaisseurs de film.
348.00€ - 1160.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,8 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
Phase stationnaire | Optima™ 1 |
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Type | Colonne capillaire GC |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Plage de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Plage de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10649191
|
Macherey-Nagel™
726529.15 |
15 m | 1 μm | 320°C à 340°C |
420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10318211
|
Macherey-Nagel™
726529.25 |
25 m | 1 μm | 320°C à 340°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10566851
|
Macherey-Nagel™
726529.10 |
10 m | 1 μm | 320°C à 340°C |
348.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10286941
|
Macherey-Nagel™
726529.30 |
30 m | 1 μm | 320°C à 340°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10449741
|
Macherey-Nagel™
726519.25 |
25 m | 0,5 μm | 320°C à 340°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10023001
|
Macherey-Nagel™
726519.30 |
30 m | 0,5 μm | 320°C à 340°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10052831
|
Macherey-Nagel™
726521.25 |
25 m | 2 μm | 320°C à 340°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10226561
|
Macherey-Nagel™
726521.30 |
30 m | 2 μm | 320°C à 340°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15102105
|
Macherey-Nagel™
726521.50 |
50 m | 2 μm | 320°C à 340°C |
1160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10706142
|
Macherey-Nagel™
726926.10 |
10 m | 5 μm | 300°C à 320°C |
348.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10368641
|
Macherey-Nagel™
726926.25 |
25 m | 5 μm | 300°C à 320°C |
749.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10165181
|
Macherey-Nagel™
726926.30 |
30 m | 5 μm | 300°C à 320°C |
749.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10601502
|
Macherey-Nagel™
726926.50 |
50 m | 5 μm | 300°C à 320°C |
1160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10459741
|
Macherey-Nagel™
726521.10 |
10 m | 2 μm | 320°C à 340°C |
348.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Les colonnes à film épais (≥3 μm) sont particulièrement recommandées pour l’analyse des solvants
- Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales :
- Colonnes avec films <3 μm : 320°C pour le fonctionnement isotherme, 340°C pour les isothermes courts dans un programme de température
- Colonnes avec films >3 μm : 300°C pour le fonctionnement isotherme, 320°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
0,8 mm | |
Optima™ 1 | |
Colonne capillaire GC |
0,53 mm | |
G1, G2, G38 | |
1/boîte |