Learn More
Fisherbrand X100 1.5ml Short Thread Vial, 32 x 11.6mm, amber
Marque:  Fisherbrand 11 09 3149
8.24 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
X100 1.5ml Short Thread Vial, 32 x 11.6mm, amber
Code produit. 15946001
  • 10.76€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Nom du produit
Fisherbrand X100 1.5ml Short Thread Vial, 32 x 11.6mm, amber >