Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Marque:  Bochem™ 8715
Code produit. 10326051
  • 145.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Plateau à instruments AISI 304
  • Couvercle coiffant
  • Plateau
  • Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
Spécification
300 x 150 mm
100 mm
Acier inoxydable
150 mm
1/boîte
300 x 150 x 100 mm
300 mm
Plateau à instruments
Couvercle
Rectangulaires
Nom du produit
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox > Dimensions (L x l x H) : 300 x 150 x 100 mm