Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plateau à instruments AISI 304
- Couvercle coiffant
- Plateau
- Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 200 x 100 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 200 x 100 x 50 mm |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Plateau à instruments |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Comprend | Couvercle |
| Quantité | 1/boîte |
| Forme | Rectangulaires |