Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Marque: Bochem™ 8632
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plateau à instruments AISI 304
- Couvercle coiffant
- Plateau
- Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
270 x 210 mm | |
40 mm | |
Acier inoxydable | |
210 mm | |
1/boîte |
270 x 210 x 40 mm | |
270 mm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle | |
Rectangulaires |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox > Dimensions (L x l x H) : 270 x 210 x 40 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu