Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Marque: Bochem™ 8714
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plateau à instruments AISI 304• Couvercle coiffant
• Plateau
• Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
280 x 180 mm | |
60 mm | |
Acier inoxydable | |
180 mm | |
1/boîte |
280 x 180 x 60 mm | |
280 mm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle | |
Rectangulaires |