Learn More
Whirl-Pak™ Sachets d’échantillonnage de surface environnementale Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
Échantillonneur d’éponge absorbante stérile pratique dans un sachet Whirl-Pak stérile
Marque: Whirl-Pak™ B01245WA
107.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Échantillonneur d’éponge absorbante stérile pratique dans un sachet Whirl-Pak stérile
- Conçu pour tester les surfaces de travail et l’équipement pour les agents Salmonella, Listeria et autres agents pathogènes d’origine alimentaire
- Le produit sec “Speci-Sponge” mesure 1,5 × 3 × 0,63 po (3,8 × 7,6 × 1,6 cm) ; il n’est pas traité d’avance avec un bactéricide
- Ajoutez simplement du diluant, essuyez la surface d’essai et retournez l’éponge dans son sachet de 18 oz. (532 ml)
- L’échantillon autonome peut alors être expédié pour analyse
- L’éponge va essuyer une grande surface ; les languettes antiperforation du sachet réduisent les dommages à l’échantillon
- La surface d’écriture blanche facilite l’étiquetage et l’identification
Informations sur la commande
Disponible avec ou sans gant stérile.
Spécification
Sample Bag with Sampling Sponge | |
Non autoclavable | |
532 mL | |
Clear with White Block | |
Pour les surfaces environnementales | |
Stérile | |
18 oz. | |
100/Pk. | |
Plastic | |
-320°F to +180°F | |
2,50 mil | |
9 in | |
4,5 in |
Avec éponge sèche | |
18 oz. | |
Rouleau et fil | |
Single-use | |
Polyéthylène | |
0,064 mm | |
Oui | |
Cardboard | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C | |
9 x 4.5 in (23 x 11.5 cm) | |
23 cm | |
11,5 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
16Heures
1Minutes
44Secondes
42