Learn More
Labplas Kit Sani-Sponge
La solution la plus simple à l’échantillonnage des surfaces
Marque:  Labplas KSS-61100
Code produit. 15673749
  • 539.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 14-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu pour recueillir des échantillons afin de détecter la présence de contaminations microbiologiques telles que Listeria, Salmonella, E. coli et d’autres agents pathogènes d’origine alimentaire sur presque toutes les surfaces. Le kit est pratique et facile à utiliser. Il permet d’éliminer également plusieurs étapes fastidieuses.
  • Tous les sachets Labplas SANI-SPONGE TWIRL’EM™ sont pourvus de languettes de sécurité
  • Les languettes antiperforantes éliminent les points tranchants qui peuvent provoquer la perforation et/ou l’abrasion des sachets
  • Les kits sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma
  • Produit conforme aux exigences HACCP, USDA, ACIA et CFIA
  • Disponible en éponge sèche ou en éponge humide
Éponge sèche
  • Sachet d’échantillonnage stérile TWIRL’EM™ avec bande inscriptible qui contient une éponge en cellulose sans biocide sèche (1,5 po × 3 po x × 0,625 po en cas d’hydratation)
Éponge humide
  • Sachet d’échantillonnage stérile TWIRL’EM accompagné d’une éponge en cellulose préhumidifiée et scellée par feuille de métal, contenant 10 ml de tampon neutralisant stérile
Spécification
Spécification
18 oz.
9 x 4.5 in. (229 x 114mm)
229 mm
114 mm
Sponge
9 in.
4.5 in.
Nom du produit
Labplas Kit Sani-Sponge > Déshydraté