Learn More
KGW Isotherm™ Grands flacons isolants Dewar
Pour le stockage et le transport de produits secs sensibles à la température, tels que la neige carbonique. Les grands flacons Dewar isolants KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque: KGW Isotherm™ 1243
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Large ouverture
- Couvercle isolé (avec poignée)
- Entièrement argenté en série
- Pince à dégagement rapide (vendue séparément)
Spécification
En vrac | |
500mm | |
Technique de laboratoire, technique médicale | |
Poignée de couvercle/deux poignées | |
14L |
Bleu | |
250mm | |
610mm | |
Verre borosilicaté | |
Aluminium |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KGW Isotherm™ Grands flacons isolants Dewar > Capacité : 14 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu