Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Les dosages ViewRNA Tissue sont des dosages d’hybridation in situ (ISH) d’ARN pour la détection fiable de quatre cibles d’ARNm au maximum dans les coupes de tissus et les cellules de culture. Visualisez n’importe quel ARN dans n’importe quel(le) tissu/cellule avec une sensibilité à une copie.
Marque: Thermo Scientific™ QVT0640B
Alert:
Kit : Danger. Contient de la formamide et de la subtilisine. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation. Contient du sulfate de dodécyle lithium. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Lecture SDS.
Requires : Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 6 mois après réception. La date d’expiration spécifique du lot se trouve sur le certificat d’analyse (COA).
This item is not returnable. View return policy
Description
Les kits ViewRNA Tissue Assay Fluorescence offrent une méthode d’hybridation in situ (ISH) pour la détection simultanée d’une à quatre cibles d’ARN (ARNm, ARN non codant ou microARN) avec une sensibilité d’une seule copie. Ces kits associent les colorants brillants Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 et Alexa Fluor 750, qui sont visualisés à l’aide de microscopes à fluorescence ou d’imageurs à haut contenu. Le dosage ViewRNA Tissue utilise des substances chimiques exclusives pour les ensembles de sondes spécifiques à la cible (sondes RNA FISH) et l’amplification des signaux d’ADN de branche (ADNb) pour la détection de signaux spécifiques.
Grâce aux dosages de tissus ViewRNA, vous pouvez réaliser :
- Une détection de molécules d’ARN simple et robuste dans les coupes de tissus FFPE, les coupes cryoconservées et les cellules de culture
- Précision et spécificité inhérentes aux technologies d’amplification de l’ADNb
- Détection simultanée possible de quatre cibles d’ARN, y compris l’ARNm, l’ARN non codant et le microARN
Remarque : Un ensemble de sondes ViewRNA est nécessaire et peut être acheté séparément
Les kits ViewRNA Tissue Assay Fluorescence, associés à un jeu de sondes ViewRNA Tissue (acheté séparément), permettent la détection d’une seule cible d’ARN dans les tissus/cellules à l’aide des colorants Alexa Fluor. ViewRNA propose 6 500 jeux de sondes sur catalogue. Tout autre jeu de sondes peut être conçu sans frais supplémentaires.
Pour répondre à divers besoins expérimentaux, le dosage des tissus ViewRNA est décliné en divers kits et modules.
Kit ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay (vert, orange, rouge profond et proche infrarouge)
Avec ce kit, quatre cibles d’ARN peuvent être détectées à l’aide des jeux de sondes ViewRNA de type 1, 4, 6 et 10 (les jeux de sondes ViewRNA sont vendus séparément). Ce kit utilise Alexa Fluor 546 pour les sondes de type 1, Alexa Fluor 488 pour les sondes de type 4, Alexa Fluor 647 pour les sondes de type 6 et Alexa Fluor 750 pour les sondes de type 10. La visualisation de l’ARN nécessite des ensembles de filtres pour microscope FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Rouge profond et Cy7/Proche infrarouge. Un ensemble de filtres DAPI supplémentaire est nécessaire pour la contre-coloration du noyau avec DAPI.
Kit ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay (vert, rouge, rouge profond et proche infrarouge)
Avec ce kit, quatre cibles d’ARN peuvent être détectées à l’aide des jeux de sondes ViewRNA de type 1, 4, 6 et 10 (les jeux de sondes ViewRNA sont vendus séparément). Ce kit utilise Alexa Fluor 594 pour les sondes de type 1, Alexa Fluor 488 pour les sondes de type 4, Alexa Fluor 647 pour les sondes de type 6 et Alexa Fluor 750 pour les sondes de type 10. La visualisation de l’ARN nécessite des ensembles de filtres pour microscope FITC/GFP, Texas Red, CY5/Rouge profond et Cy7/Proche infrarouge. Un ensemble de filtres DAPI supplémentaire est nécessaire pour la contre-coloration du noyau avec DAPI.
Kit ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core, avec sonde de marquage Alexa Fluor 647 (type 6)
Avec ce kit, une cible d’ARN peut être détectée à l’aide d’un jeu de sondes ViewARN de type 6 (les jeux de sondes ViewARN sont vendus séparément). Jusqu’à quatre cibles d’ARN peuvent être détectées en combinaison avec les modules ViewRNA Tissue (vendus séparément). La visualisation de l’ARN nécessite un ensemble de filtres pour microscope Cy5/Rouge profond. Un ensemble de filtres DAPI supplémentaire est nécessaire pour la contre-coloration du noyau avec DAPI.
Module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (Type 4)
Associé au kit ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core, n° de catalogue QVT0600, ce module peut détecter une cible d’ARN supplémentaire à l’aide d’un jeu de sondes ViewRNA de type 4. Ce module peut être associé à d’autres modules pour la détection de cibles d’ARN supplémentaires. La visualisation de l’ARN nécessite un ensemble de filtres FITC/GFP.
Module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1)
Associé au kit ViewRNA Tissue Fluorescence 1 Plex Assay Core, n° de catalogue QVT0600, ce module peut détecter une cible d’ARN supplémentaire à l’aide d’un jeu de sondes ViewRNA de type 1. Ce module peut être associé à d’autres modules pour la détection de cibles d’ARN supplémentaires. La visualisation de l’ARN nécessite un ensemble de filtres TRITC/RFP.
Remarque : Le module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) ne peut pas être combiné avec le module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) car les deux utilisent un jeu de sondes de type 1 et leur spectre va se chevaucher dans la plupart des microscopes à fluorescence.
Module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1)
Associé au kit ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core, n° de catalogue QVT0600, ce module peut détecter une cible d’ARN supplémentaire à l’aide d’un jeu de sondes ViewRNA de type 1. Ce module peut être associé à d’autres modules pour la détection de cibles d’ARN supplémentaires. La visualisation de l’ARN nécessite un ensemble de filtres Texas Red.
Remarque : Le module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) ne peut pas être combiné avec le module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) car les deux utilisent un jeu de sondes de type 1 et leur spectre va se chevaucher dans la plupart des microscopes à fluorescence.
Module ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (Type 10)
Associé au kit ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core, n° de catalogue QVT0600, ce module peut détecter une cible d’ARN supplémentaire à l’aide d’un jeu de sondes ViewRNA de type 10. Ce module peut être associé à d’autres modules pour la détection de cibles d’ARN supplémentaires. La visualisation de l’ARN nécessite un ensemble de filtres CY7/Proche infrarouge.
Specifications
Proche infrarouge (Cy7) | |
Kit | |
ADN | |
ARN (général) | |
RNA-FISH | |
ViewRNA™ | |
24 Slides |
Fluorescence | |
Alexa Fluor™ 750 | |
Tissu (FFPE), tissu (CRYO), cellules de culture cellulaire, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells | |
749/775 nm | |
ViewRNA Type 10 | |
Tissue Alexa Fluor 750 Module |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
443083-000 | Certificat d’analyse | 07/04/2025 | |
429480-000 | Certificat d’analyse | 01/11/2024 | QVT0640B |
426321-000 | Certificat d’analyse | 09/10/2024 | QVT0640B |
416207-000 | Certificat d’analyse | 04/07/2024 | QVT0640B |
410756-000 | Certificat d’analyse | 18/05/2024 | QVT0640B |