Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium aux parois plissées
Conçues pour les analyseurs d’humidité. Les nacelles de pesée et de séchage en aluminium Fisherbrand™ sont idéales pour les applications générales de pesage, stockage, transformation des aliments ou séchage. Extra-larges et légères, les boîtes en aluminium mesurent 108 mm de diamètre. Avec 50 boîtes empilables jetables par boîte.
Marque: Fisherbrand™ HS14521AF
18.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Produit parfaitement adapté au pesage, à la distribution, au stockage, à la transformation des aliments, à l’évaporation ou au séchage
- Produit également idéal comme housse de protection pour les récipients ouverts ou comme porte-échantillons
- Fabriquées en aluminium de faible épaisseur, exempt d’huile, conforme à la FDA/à la qualité alimentaire
- Les parois coniques favorisent un empilement stable
- Disponibles dans 4 variétés
- Nacelles : 3 tailles avec côtés ondulés, fonds plats et languettes pouvant être gravées pour faciliter l’identification (100/boîte)
- Boîte : 1 grande taille, conçue pour les humidimètres (50/boîte)
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Rond | |
Pour le pesage polyvalent, la distribution, le stockage, la transformation des aliments, l’évaporation ou le séchage | |
12 mm |
20 mL | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
S | |
43 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30