Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Les dosages ViewRNA Tissue sont des dosages d’hybridation in situ (ISH) d’ARN pour la détection fiable de quatre cibles d’ARNm au maximum dans les coupes de tissus et les cellules de culture. Visualisez n’importe quel ARN dans n’importe quel(le) tissu/cellule avec une sensibilité à une copie.
259.00€ - 4635.00€
Spécification
Méthode de détection | Fluorescence |
---|---|
Format | Kit |
Type de produit final | ADN |
Type d’échantillon | Tissu (FFPE), tissu (CRYO), cellules de culture cellulaire, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells |
Labeling Target | ARN (général) |
Alert:
Kit : Danger. Contient de la formamide et de la subtilisine. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation. Contient du sulfate de dodécyle lithium. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Lecture SDS.
Requires: When stored as directed on product label, product is stable for at least 6 months after receipt. Lot specific expiration date can be found on certificate of analysis (COA).
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17806781
|
Thermo Scientific™
QVT0700 |
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit | Vert (FITC), orange (TRITC), rouge profond (Cy5), proche infrarouge (Cy7) | 24 Slides |
1296.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17773724
|
Thermo Scientific™
QVT0800 |
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit | Vert (FITC), rouge (Texas Red), rouge profond (Cy5), proche infrarouge (Cy7) | 24 Slides |
1360.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17733734
|
Thermo Scientific™
QVT4800 |
Tissue Fluor. 4 Plex Assay Kit | Vert (FITC), rouge (Texas Red), rouge profond (Cy5), proche infrarouge (Cy7) | 96 Slides |
4635.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17763724
|
Thermo Scientific™
QVT0600C |
Tissue Fluor. 1 Plex Assay | Rouge profond (Cy5) | 24 Slides |
984.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17783724
|
Thermo Scientific™
QVT4600C |
Tissue Fluor. 1 Plex Assay | Rouge profond (Cy5) | 96 Slides |
3155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17626525
|
Thermo Scientific™
QVT0688B |
Tissue Alexa Fluor 488 Module | Vert (FITC) | 24 Slides |
259.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17713734
|
Thermo Scientific™
QVT4688B |
Tissue Alexa Fluor 488 Module | Vert (FITC) | 96 Slides |
848.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17616525
|
Thermo Scientific™
QVT0646B |
Tissue Alexa Fluor 546 Module | Orange (TRITC) | 24 Slides |
259.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17703734
|
Thermo Scientific™
QVT4646B |
Tissue Alexa Fluor 546 Module | Orange (TRITC) | 96 Slides |
878.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17636525
|
Thermo Scientific™
QVT0694B |
Tissue Alexa Fluor 594 Module | Rouge (Texas Red) | 24 Slides |
259.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17723734
|
Thermo Scientific™
QVT4694B |
Tissue Alexa Fluor 594 Module | Rouge (Texas Red) | 96 Slides |
848.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17606525
|
Thermo Scientific™
QVT0640B |
Tissue Alexa Fluor 750 Module | Proche infrarouge (Cy7) | 24 Slides |
259.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17793724
|
Thermo Scientific™
QVT4640B |
Tissue Alexa Fluor 750 Module | Proche infrarouge (Cy7) | 96 Slides |
848.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les kits ViewRNA Tissue Assay Fluorescence offrent une méthode d’hybridation in situ (ISH) pour la détection simultanée d’une à quatre cibles d’ARN (ARNm, ARN non codant ou microARN) avec une sensibilité d’une seule copie. Ces kits associent les colorants brillants Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 et Alexa Fluor 750, qui sont visualisés à l’aide de microscopes à fluorescence ou d’imageurs à haut contenu. Le dosage ViewRNA Tissue utilise des substances chimiques exclusives pour les ensembles de sondes spécifiques à la cible (sondes RNA FISH) et l’amplification des signaux d’ADN de branche (ADNb) pour la détection de signaux spécifiques.
With ViewRNA Tissue assays, you can achieve:
- Robust, single RNA molecule detection in FFPE tissue sections, cryo-preserved sections, and cultured cells
- Accuracy and specificity inherent to bDNA amplification technologies
- Simultaneous detection of up to four RNA targets, including mRNA, noncoding RNA, and microRNA
Note: A ViewRNA probe set is required and can be purchased separately
ViewRNA Tissue Assay Fluorescence kits, when combined with a ViewRNA Tissue probe set (purchased separately), enables the detection of a single RNA target in tissues/cells using Alexa Fluor dyes. ViewRNA offers 6500 catalog probe sets. Any more probe sets can be designed at no extra cost.
To meet various experimental needs, the ViewRNA Tissue assay is provided in various kits and modules.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (green, orange, deep red, and near infrared)
With this kit four RNA targets can be detected using ViewRNA probe sets type 1, 4, 6, and 10 (ViewRNA probe sets are sold separately). This kit utilizes Alexa Fluor 546 for Type 1 probes, Alexa Fluor 488 for Type 4 probes, Alexa Fluor 647 for Type 6 probes, and Alexa Fluor 750 for Type 10 probes. RNA visualization requires FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red, and Cy7/NIR microscope filter sets. An additional DAPI filter set is needed for nucleus counterstain with DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 4-Plex Assay Kit (green, red, deep red, and near infrared)
With this kit four RNA targets can be detected using ViewRNA probe sets type 1, 4, 6, and 10 (ViewRNA probe sets are sold separately). This kit utilizes Alexa Fluor 594 for Type 1 probes, Alexa Fluor 488 for Type 4 probes, Alexa Fluor 647 for Type 6 probes, and Alexa Fluor 750 for Type 10 probes. RNA visualization requires FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red, and Cy7/NIR microscope filter sets. An additional DAPI filter set is needed for nucleus counterstain with DAPI.
ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit, with Alexa Fluor 647 (Type 6) label probe
With this kit, one RNA target can be detected using a Type 6 ViewRNA probe set (ViewRNA probe sets are sold separately). Up to four RNA targets can be detected when combined with ViewRNA Tissue modules (sold separately). RNA visualization requires a Cy5/Deep Red microscope filter set. An additional DAPI filter set is needed for nucleus counterstain with DAPI.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (Type 4) Module
When combined with the ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 4 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a FITC/GFP filter set.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Module
When combined with the ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 1 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a TRITC/RFP filter set.
Note: The ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Module cannot be combined with the ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module because both use a Type 1 probe set and will spectrally overlap in most fluorescence microscopes.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module
When combined with the ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 1 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a Texas Red filter set.
Note: The ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (Type 1) Module cannot be combined with the ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (Type 1) Module because both use a Type 1 probe set and will spectrally overlap in most fluorescence microscopes.
ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (Type 10) Module
When combined with ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex Assay Core Kit (Cat. No. QVT0600) this module can detect an additional RNA target utilizing a Type 10 ViewRNA probe set. This module can be combined with other modules for additional RNA target detection. RNA visualization requires a CY7/NIR filter set.
Spécification
Fluorescence | |
ADN | |
ARN (général) | |
ViewRNA™ |
Kit | |
Tissu (FFPE), tissu (CRYO), cellules de culture cellulaire, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells | |
RNA-FISH |