Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Les dosages ViewRNA Tissue sont des dosages d’hybridation in situ (ISH) d’ARN pour la détection fiable de quatre cibles d’ARNm au maximum dans les coupes de tissus et les cellules de culture. Visualisez n’importe quel ARN dans n’importe quel(le) tissu/cellule avec une sensibilité à une copie.
Marque:  Thermo Scientific™ QVT0600C
Code produit. 17763724
  • 984.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Kit : Danger. Contient de la formamide et de la subtilisine. Susceptible de provoquer le cancer. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation. Contient du sulfate de dodécyle lithium. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Lecture SDS.
Requires : Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant au moins 6 mois après réception. La date d’expiration spécifique du lot se trouve sur le certificat d’analyse (COA).
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Rouge profond (Cy5)
Kit
ADN
ARN (général)
RNA-FISH
ViewRNA™
24 Slides
Fluorescence
Alexa Fluor™ 647
Tissu (FFPE), tissu (CRYO), cellules de culture cellulaire, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
650/665 nm
ViewRNA Type 6
Tissue Fluor. 1 Plex Assay
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot445924-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot445236-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot445926-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot444205-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog Number
Numéro de lot406147-000 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/04/2025 Catalog Number
Nom du produit
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits > Tissue Fluorescence 1 Plex Assay Core Kit, with Alexa Fluor 647 (Type 6) Label Probe, 24 Slides