Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
9.35€ - 245.22€
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16504792
|
Thermo Scientific™
88882105 |
Plateforme universelle (aluminium) | 310 x 284 mm |
118.59€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16514792
|
Thermo Scientific™
88882106 |
Pince pour flacon de 50 ml | 59 x 38 mm |
9.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16524792
|
Thermo Scientific™
88882107 |
Pince pour flacon 100/125 ml | 66 x 43 mm |
11.08€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16534792
|
Thermo Scientific™
88882108 |
Pince pour flacon de 250 ml | 85 x 55 mm |
14.57€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16544792
|
Thermo Scientific™
88882109 |
Pince pour flacon de 500 ml | 105 x 59 mm |
19.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16554792
|
Thermo Scientific™
88882110 |
Pince pour flacons de 1 l | 130 x 77 mm |
26.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16564792
|
Thermo Scientific™
88882111 |
Pince pour flacons de 2 l | 168 x 91 mm |
34.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16574792
|
Thermo Scientific™
88882112 |
Tapis autocollant 14 x 14 cm | 140 x 140 mm |
48.66€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16584792
|
Thermo Scientific™
88882113 |
Plateforme plate avec tapis en caoutchouc | 330 x 270 mm |
126.63€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16594782
|
Thermo Scientific™
88882104 |
Support universel | 307 x 303 mm |
245.22€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16524802
|
Thermo Scientific™
88882117 |
Support pour tubes 1,5 ml | 197 x 86 mm |
72.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16534802
|
Thermo Scientific™
88882118 |
Support pour tubes de 15 ml | 262 x 112 mm |
90.41€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16544802
|
Thermo Scientific™
88882119 |
Support pour tubes de 50 ml | 262 x 112 mm |
90.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Prestations de service
2 ans
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml