Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Marque:  Thermo Scientific™ 88882111
27.42 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16564792
  • 34.27€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince pour flacons de 2 L
168 x 91 mm
Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur
Acier inoxydable, caoutchouc
Pince pour flacons de 2 l
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml >