Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pince pour flacon 100/125 ml
Pince pour flacon de 250 ml
Pince pour flacon de 500 ml
Pince pour flacon de 50 ml
Pince pour flacons de 1 l
Pince pour flacons de 2 l
Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Plateforme universelle (aluminium)
Support pour tubes 1,5 ml
Support pour tubes de 15 ml
Support pour tubes de 50 ml
Support universel
Tapis autocollant 14 x 14 cm
Dimensions (L x l):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Capacité de tube | 1,5 ml |
| Type de produit | Support pour tubes, 1,5 ml |
| Matériau | Plastique |
| Dimensions (L x l) | 197 x 86 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 197 x 86 x 102 mm |
| Description | Support pour tubes 1,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur basculant, agitateur rotatif, mélangeur |