Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Code produit. 16534792 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pince pour flacon 100/125 ml
Pince pour flacon de 250 ml
Pince pour flacon de 500 ml
Pince pour flacon de 50 ml
Pince pour flacons de 1 l
Pince pour flacons de 2 l
Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Plateforme universelle (aluminium)
Support pour tubes 1,5 ml
Support pour tubes de 15 ml
Support pour tubes de 50 ml
Support universel
Tapis autocollant 14 x 14 cm
Dimensions (L x l):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Förpackningsstorlek
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16534792
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 88882108
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Serviceplan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Tjenester
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Pince pour flacons de 250 ml
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 85 x 55 mm
Description Pince pour flacon de 250 ml
À utiliser avec (équipement) Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.