Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Code produit. 16524792 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pince pour flacon 100/125 ml
Pince pour flacon de 250 ml
Pince pour flacon de 500 ml
Pince pour flacon de 50 ml
Pince pour flacons de 1 l
Pince pour flacons de 2 l
Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Plateforme universelle (aluminium)
Support pour tubes 1,5 ml
Support pour tubes de 15 ml
Support pour tubes de 50 ml
Support universel
Tapis autocollant 14 x 14 cm
Dimensions (L x l):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16524792
Marque: Thermo Scientific™ 88882107
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pince pour flacons de 100 à 125 ml
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 66 x 43 mm
Description Pince pour flacon 100/125 ml
À utiliser avec (équipement) Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur