Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Marque:  Thermo Scientific™ 88882119
69.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16544802
  • 90.41€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
Plastique
262 x 112 x 140 mm
Agitateur basculant, agitateur rotatif, mélangeur
Support pour tubes, 50 ml
262 x 112 mm
Support pour tubes de 50 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml >