Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Code produit. 16584792 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pince pour flacon 100/125 ml
Pince pour flacon de 250 ml
Pince pour flacon de 500 ml
Pince pour flacon de 50 ml
Pince pour flacons de 1 l
Pince pour flacons de 2 l
Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Plateforme universelle (aluminium)
Support pour tubes 1,5 ml
Support pour tubes de 15 ml
Support pour tubes de 50 ml
Support universel
Tapis autocollant 14 x 14 cm
Dimensions (L x l):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16584792
Marque: Thermo Scientific™ 88882113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Serviceplan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Serviceleistungen
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
Matériau Acier inoxydable, caoutchouc
Dimensions (L x l) 330 x 270 mm
Dimensions (L x l x H) 330 x 270 x 19 mm
Description Plateforme plate avec tapis en caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt