Learn More
Thermo Scientific™ Pince à flacon de 50 ml
Achetez des accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Marque: Thermo Scientific™ 88882110
21.14 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Accessoires assortis à utiliser avec les mini-agitateurs rotatifs numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Prestations de service
2 ans
Spécification
Pince pour flacons de 1 L | |
130 x 77 mm | |
Mini-agitateur rotatif numérique, agitateur basculant, mélangeur |
Acier inoxydable, caoutchouc | |
Pince pour flacons de 1 l |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
6Heures
19Minutes
7Secondes
34