Learn More
Greiner Bio-One Inserts pour culture tissulaire ThinCert™
Outil destiné à la recherche pour les études de transport, de co-culture, de migration et d’invasion. Les inserts pour culture tissulaire ThinCert™ Greiner Bio-One offrent une meilleure adhérence cellulaire grâce au traitement pour culture tissulaire des surfaces physiques.
Marque: Greiner Bio-One 662631
Description
- Boîtier en polystyrène transparent avec membrane poreuse capillaire en PET scellée
- La géométrie de suspension fournit une protection à la couche cellulaire du compartiment inférieur
- Pipetage simplifié grâce à la géométrie auto-ascendante
- Le positionnement excentrique dans le puits permet un accès inégalé au compartiment inférieur
- Disponibilité aux formats 6, 12 et 24 puits
Spécification
Boîtier en polystyrène avec membrane poreuse capillaire en PET scellée | |
2 x 10sup6/sup/cm2 | |
3 μm | |
24 |