Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de transfection TurboFect™
Administrez les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes grâce à ce réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène.
Marque:  Thermo Scientific™ R0533
48.83 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12395613
  • 73.25€ / 5 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Le réactif de transfection in vivo Thermo Scientific™ TurboFect est un réactif de transfection très efficace, facile à utiliser et non immunogène pour libérer les plasmides d’ADN et les vecteurs d’expression dans les cellules eucaryotes.
Le réactif de transfection TurboFect est une solution stérile constituée d’un polymère cationique exclusif. Le polymère forme avec l’ADN des complexes compacts, stables et chargés positivement. Ces complexes protègent l’ADN de la dégradation et permettent le transfert efficace des gènes au sein des cellules eucaryotes. Le réactif TurboFect est idéal pour la transfection de différentes cellules, y compris les cellules primaires et les cellules difficiles à transfecter. La transfection peut s’effectuer en présence ou en l’absence de sérum. Le réactif TurboFect montre une transfection particulièrement efficace et une toxicité minimale par rapport aux autres réactifs de transfection à base de lipides ou de polymères.
Points clés :
  • Transfection hautement efficace d’une grande variété de types de cellules
  • Aucune optimisation n’est requise pour la plupart des lignées cellulaires
  • Transfection hautement efficace en présence ou en l’absence de sérum
  • Cytotoxicité minimale
  • Prêt à l’emploi : aucune reconstitution, dilution ou manipulation nécessaire
Recommandé dans les cas suivants :
Transfection ou co-transfection stable et transitoire de l’ADN ou l’ARN ; expériences avec des cellules adhérentes ou en suspension, des cellules différenciées ou non ; études et dosages d’expression génétique impliquant les rapporteurs GFP ou luciférase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réactif de transfection
200 μl
Transfection basée sur les lipides
100 transfections
Dès réception, conserver à 4°C.
TurboFect™
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Réactif de transfection TurboFect™ > 200 μl