Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, red
Plaque compatible avec l’automatisation PCR à jupe pleine 96 puits pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB0800R
108.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Les plaques 96 puits à jupe pleine sont conçues à profil bas et à parois fines et sont compatibles avec les applications de PCR et de qPCR. Leur encombrement est conforme aux normes SBS et les plaques sont empilables pour une utilisation dans des systèmes automatisés. Ces plaques sont disponibles sous forme de SuperPlate qui sont plus rigides que les plaques standard, ce qui facilite la manipulation robotique. Les plaques de 96 puits avec jupe sont dotées d’un coin biseauté à l’emplacement H1. Ces plaques ont également huit trous dans la jupe, ce qui aide au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur. La jupe qui entoure entièrement la plaque fournit une surface régulière permettant aux bras robotiques de l’agripper, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des systèmes automatisés.
Les plaques 96 puits à jupe pleine Thermo Scientific sont conçues à profil bas et à parois fines et sont compatibles avec les applications de PCR et de qPCR. Leur encombrement est conforme aux normes SBS et les plaques sont empilables pour une utilisation dans des systèmes automatisés. Ces plaques sont disponibles sous forme de SuperPlate qui sont plus rigides que les plaques standard, ce qui facilite la manipulation robotique. Les plaques de 96 puits avec jupe sont dotées d’un coin biseauté à l’emplacement H1. Ces plaques ont également huit trous dans la jupe, ce qui aide au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur. La jupe qui entoure entièrement la plaque fournit une surface régulière permettant aux bras robotiques de l’agripper, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des systèmes automatisés.
Points clés
• empreinte conforme aux normes ANSI / SBS et plaque empilable pour une utilisation dans des systèmes automatisés
• Profil bas pour réduire l’espace mort et augmenter l’efficacité de la réaction PCR
• Disponible en SuperPlate, offrant une rigidité 4 fois supérieure pour une manipulation robotique supérieure
• Volume de puits maximum de 0,2 ml (lorsqu’il est utilisé avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
• Puits transparent pour visibilité des échantillons
• Scellable à l’aide de Thermo-Mats, feuilles et films adhésifs, films de thermocellage et toutes les barrettes de bouchons Thermo Scientific
• 8 trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
• À bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
• Des parois de puits uniformes et fines permettent un transfert de chaleur maximum et homogène
• Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
• Plaques blanches optimisées pour la qPCR grâce à l’augmentation de la sensibilité et à la diminution de la variabilité de la détection par fluorescence
• Coin biseauté : H1
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Microplaque PCR | |
À jupe | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
25 plates |
Certifié sans RNase / DNase | |
Rouge | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
Polypropylène | |
96 | |
25 | |
Profil bas |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28