Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits
Description
Adapté à la plupart des thermocycleurs
- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Empilables
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume des puits de 200 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Encombrement conforme à la norme SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Fonction d’automatisation conviviale
- Huit trous dans la jupe aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Produites en salle blanche
Spécification
Étalon | |
Rouge | |
À jupe | |
200 μl | |
Applications de PCR, RT-PCR | |
Transparent |
8 x 12 | |
Microplaque PCR | |
En PP | |
96 | |