Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted, black lettering, red
Click to view available options
Quantité:
25 plates
Conditionnement:
25 pièces
Description
Les plaques Thermo Scientific™ 96 puits à jupe pleine présentent un empreinte ANSI / SBS et sont empilables pour les systèmes automatisés. Ces plaques sont disponibles sous forme de SuperPlates qui sont plus rigides que les plaques standards, ce qui facilite la manipulation robotique. Les plaques de 96 puits avec jupe sont dotées d’un coin biseauté à l’emplacement H1. Ces plaques ont également huit trous dans la jupe, ce qui aide au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur. La jupe qui entoure entièrement la plaque fournit une surface régulière permettant aux bras robotiques de l’agripper, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des systèmes automatisés.
Caractéristiques de la plaque PCR 96 puits à profil bas :
Applications :
Caractéristiques de la plaque PCR 96 puits à profil bas :
- Encombrement conforme aux normes ANSI:SBS et plaque empilable pour une utilisation dans des systèmes automatisés
- Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
- Disponibles sous forme de SuperPlate fournissant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
- Volume des puits de 0,2 ml maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
- Puits transparent pour assurer la visibilité des échantillons
- Scellables à l’aide de Thermo-Mat, feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et toutes les barrettes de bouchons Thermo Scientific
- Les 8 trous ménagés dans la jupe facilitent le placement de la plaque et son retrait du bloc thermocycleur
- Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
- Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
- Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
- Plaques blanches optimisées pour la qPCR grâce à l’augmentation de la sensibilité et à la diminution de la variabilité de la détection par fluorescence
- Coin biseauté : H1
Applications :
- PCR
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,2 ml |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |