Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage transparent
Joint thermique en polymère transparent : idéal pour les applications de fluorescence et de colorimétrie
Marque: Thermo Scientific™ AB-3799
1246.32 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Joint thermique en polymère transparent : idéal pour les applications de fluorescence et de colorimétrie
- Convient à la PCR dans des thermocycleurs chauffés à couvercle et à vis ou à clip
- Bonne clarté optique, idéale pour la qPCR et les autres applications de fluorescence
- Détachable
- Résiste à certains solvants
- Plage d’intégrité du joint : -80°C à +120°C
Spécification
Transparent | |
Joint transparent Diamond - Matériau en polymère transparent ; joint détachable ; excellente clarté optique ; résistance au solvant | |
Non stérile | |
96 | |
370 m x 78 mm | |
Rouleau | |
Scellage à chaud | |
Polypropylène | |
Non | |
Toutes les formes de puits |
Life Science Reagents | |
Polyéthylène | |
Non autoclavable | |
1 rouleau | |
Stockage, PCR, qPCR, diagnostic moléculaire | |
ALPS 5000 et ALPS 3000 | |
Abgene™ | |
Non | |
-80°C à +120°C | |
Polypropylène, polypropylène, copolymère d’oléfine cyclique, polystyrène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30