Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage transparent
Code produit. 11767627
Click to view available options
Format:
Rouleau
Conditionnement:
610m
Code produit. 11767627
Marque: Thermo Scientific™ AB3797
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les applications nécessitant un matériau de joint non conducteur perçable
  • Convient à la PCR dans des thermocycleurs chauffés à couvercle et à vis ou à clip
  • Scelle les plaques en polypropylène, en polystyrène, en polyéthylène et en diamant
  • Facilement percé et pelable à la main à partir de plaques à 96 puits
  • Plage de températures : –80°C à +80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents
Description Joint transparent fin, polymère, 78 mm x 610 m
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Longueur (impériale) Joint transparent fin, polymère, rouleau 78 mm x 610 m
Nbre par carton 1 rouleau
Dimensions (L x l) 610 m x 78 mm
À utiliser avec (application) Stockage, PCR, qPCR, automatisation, ELISA, Diagnostic moléculaire
Format Rouleau
À utiliser avec (équipement) ALPS 5000 et ALPS 3000
Type de produit Scellage à chaud
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Polypropylène
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80° à +80°C ou -80° à +120°C dans un thermocycleur
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility ALPS 5000 et ALPS 3000