Learn More
Thermo Scientific™ Film de thermoscellage transparent
Code produit. p-2865944
Click to view available options
Format:
Feuilles
Rouleau
Conditionnement:
100 pièces
370m
Code produit. 11982361
Marque: Thermo Scientific™ AB3799
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Joint thermique en polymère transparent : idéal pour les applications de fluorescence et de colorimétrie
  • Convient à la PCR dans des thermocycleurs chauffés à couvercle et à vis ou à clip
  • Bonne clarté optique, idéale pour la qPCR et les autres applications de fluorescence
  • Détachable
  • Résiste à certains solvants
  • Plage d’intégrité du joint : -80°C à +120°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents
Description Joint transparent Diamond - Matériau en polymère transparent ; joint détachable ; excellente clarté optique ; résistance au solvant
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 1 rouleau
Dimensions (L x l) 370 m x 78 mm
À utiliser avec (application) Stockage, PCR, qPCR, diagnostic moléculaire
Format Rouleau
À utiliser avec (équipement) ALPS 5000 et ALPS 3000
Type de produit Scellage à chaud
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Polypropylène
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Non
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Polypropylène, polypropylène, copolymère d’oléfine cyclique, polystyrène