Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, sans jupe, blanche
Plaques 96 puits à profil bas, pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0700W
82.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10180883
  • 179.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La plaque PCR compacte comprend des puits plus courts que la plaque standard (AB-0600), réduisant ainsi l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Ces produits compacts sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl. Ils sont disponibles en différentes couleurs et compatibles avec les pipettes multicanaux standards.
La plaque PCR Thermo Scientific compacte comprend des puits plus courts que la plaque standard (AB-0600), réduisant ainsi l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Ces produits compacts sont spécialement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 μl. Ils sont disponibles en différentes couleurs et compatibles avec les pipettes multicanaux standards.
Points clés
• Compacts pour réduire l’espace mort et augmenter l’efficacité de la PCR
• Disponibles avec les caractères alphanumériques noirs
• Accès amélioré pour la manipulation des liquides
• Volume de remplissage maximal de 0,2 ml
• Coin biseauté : H12
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
25/plaque
Microplaque PCR
Sans jupe
0,2 ml
0,1 mL
Profil bas
Certifié sans RNase / DNase
Blanc
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Polypropylène
96
25 plates
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, sans jupe, blanche > Blanc