Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
GREENER_CHOICE
Code produit. 12789468 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Type de jupe:
Demi
Sans jupe
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 12789468
Marque: Axygen™ PCR96LPFLTW
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel.La
La microplaque PCR à profil bas à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR à profil bas avec demi-jupe à 96 puits
  • Optimisée pour la PCR rapide
  • Conçue pour les thermocycleurs ABI
  • Application/Compatibilité : PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Aucun code-barres
    Certifications/Conformité Sans DNAse / RNAse
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Blanc
    Type de produit À dessus plat
    À utiliser avec (équipement) Blocs de thermocycleur 0,1 ml ; Thermocycleurs standard Biometra, qPCR Eppendorf MasterCycler, qPCR MJ Opticon / Chromo4
    Type de jupe Sans jupe
    Matériau PP
    Volume (métrique) du puits 100 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nbre par carton 100/carton
    Nb par paquet 25/boîte