Learn More
BRAND™ Plaques PCR blanches à 96 puits
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Comprend:
Jupe mi-longue
Sans jupe
Conditionnement:
50 pièces
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats dans l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, dans la quantification de l’ADN répété
- Sans DNase, ADN ni RNase
- Surfaces lisses pour optimiser la résection du signal de fluorescence
- Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
- Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
- Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
- Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
- Codage alphanumérique en relief bleu et conception de coins coupés pour faciliter l’orientation
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Propriété de liaison | Untreated |
| Certifications/Conformité | DNA, DNase, RNase-free |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Conditionnement | Bagged |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Afficher plus |