Learn More
Acide sulfurique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
Note relative au nom | TraceSELECT™, for trace analysis,≥95% |
Point d’ébullition | 310°C |
% min. CAS | ≥50.0000%, ≥1.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, <5.0000% |
Densité | 1,840 g/ml à 25°C (lit.) |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Tension de vapeur | 1 mmHg (146°C) |
Quantité | 1 L |
Formule linéaire | H2SO4 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 95 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu