Learn More
Acide Sulfurique, solution à 96 % dans l’eau, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10056612
Acide Sulfurique, solution à 96 % dans l’eau, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10056612
1 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10056612
Marque: Thermo Scientific Acros 133610011
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 96% Solution in Water
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Conditionnement Bouteille en plastique
Gravité spécifique 1,83
Plage de pourcentage du dosage 96%
Quantité 1 L
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide huileux
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (dégagement de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB00Y5683 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Numéro de lotA0463034 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Numéro de lotA0443568 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2023 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Numéro de lotA0458701 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
Numéro de lotB00V0389 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number133610026,133610250,133610010,133610011,133610025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide Sulfurique, solution à 96 % dans l’eau, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals >